Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-amino-2'-deoxyadenosin, 99 %
Artikelnummer. 15466289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466289 1 g 1g
15476289 5 g 5g
15486289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466289 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64266.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4546-70-7 | C10H14N6O3 | 266,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4546-70-7
Molekylær formel C10H14N6O3
Molekylvægt (g/mol) 266.26
MDL nummer MFCD00047240
InChI nøgle NOLHIMIFXOBLFF-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2-amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-diaminopurine-2'-deoxyriboside, adenosine, 2-amino-2'-deoxy, 2,6-diaminopurinedeoxyriboside, 2,6-diaminopurine 2'-deoxyriboside, unii-4zph2f1jhr, 4zph2f1jhr, 9h-purine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl-2,6-diamino, 2-amino-deoxyadenosine, 2-amino-2/'-deoxyadenosine
PubChem CID 97188
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(2,6-diaminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMIL NC1=NC(N)=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2'-deoxyadenosine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 266.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver