Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-amino-2'-deoxyadenosin, 98 %
Artikelnummer. 15456959
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456959 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15456959 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65532.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 10414-81-0 | C10H14N6O3 | 266,26 g/mol
2'-AdA kan anvendes som udgangsmateriale til syntesen af 2'-aminonukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′AdA kan bruges som udgangsmateriale til syntese af 2′ -aminonukleotider.
Opløselighed
Opløselig i DMSO.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10414-81-0
Molekylær formel C10H14N6O3
Molekylvægt (g/mol) 266.26
MDL nummer MFCD06657636
InChI nøgle CQKMBZHLOYVGHW-GPGUAWMRNA-N
Synonym 2'-amino-2'-deoxyadenosine, 2-amino-adenosine, 2'-deoxy-2'-aminoadenosine, 2r,3s,4r,5r-4-amino-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, 4-amino-5-6-amino-purin-9-yl-2-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-3-ol, 2ad, 2-amino-2-deoxyadenosine, adenosine, 2'-amino,-2'-deoxy, 2-nh2-da, adenosine,2'-amino-2'-deoxy
PubChem CID 447594
SMIL N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO.
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-4-amino-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formel vægt 266.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver