Få mere at vide
2-Amino-2-cyclopropylpropan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-cyclopropylpropan-1-ol |
| CAS | 1184403-67-5 |
| Molekylær formel | C6H13NO |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-6(7,4-8)5-2-3-5/h5,8H,2-4,7H2,1H3 |
| SMIL | CC(N)(CO)C1CC1 |
| IUPAC navn | 2-amino-2-cyclopropylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vægt | 115.0997 |