missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-2-butenediamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-butenediamide |
| CAS | 18486-76-5 |
| Molekylær formel | C4 H7 N3 O2 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O2/c5-2(4(7)9)1-3(6)8/h1H,5H2,(H2,6,8)(H2,7,9)/b2-1- |
| SMIL | NC(=O)\C=C(/N)\C(=O)N |
| IUPAC navn | (Z)-2-aminobut-2-enediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.12 |
| Formel vægt | 129.0538 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?