missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-Amino-2-biphenylsulfonic Acid Sultam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Amino-2-biphenylsulfonic Acid Sultam |
| CAS | 1864-33-1 |
| Molekylær formel | C12H9NO2S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-2-sulfonic Acid Sultam |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)13-16/h1-8,13H |
| SMIL | O=S1(=O)Nc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 6H-benzo[c][1,2]benzothiazine 5,5-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.27 |
| Formel vægt | 231.0354 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?