Få mere at vide
2-Amino-2', 5-dichlorbenzophenon, LoGiCal
Artikelnummer. 30462848
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462848 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462848 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0071.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
CAS 2958-36-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H9 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Lorazepam Imp. A (EP), Lorazepam USP Related Compound B, Lorazepam USP RC B, (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Related Compound B, Lorazepam Impurity A, 2-Amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, NSC 611905, (2-amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
IUPAC navn (2-amino-5-chlorofhenyl)-(2-chlorophenyl)metanon
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 266.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 265,0061 g/mol