Få mere at vide
2-Amino-2,3-dimethylbutanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2,3-dimethylbutanenitrile |
| CAS | 13893-53-3 |
| Molekylær formel | C6H12N2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (±)-2-Amino-2,3-dimethylbutyronitrile, (±)-2-Amino-2-cyano-3-methylbutane, 2-Amino-2,3-dimethylbutyronitrile, AC 94149 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2/c1-5(2)6(3,8)4-7/h5H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)C(C)(N)C#N |
| IUPAC navn | 2-amino-2,3-dimethylbutanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vægt | 112.1 |