Få mere at vide
2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17984316
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17984316 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17984316 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0455.210025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid
CAS 88744-36-9
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H8 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzeneacetic acid, α-amino-2-chloro-, Glycine, 2-(o-chlorophenyl)- (7CI), (R,S)-α-Amino-α-(2-chlorophenyl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)glycine, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic acid, NSC 154921
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
SMIL NC(C(=O)O)c1ccccc1Cl
IUPAC navn 2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 185.61
Mængde 25 mg
Formel vægt 185.0244 g/mol