Få mere at vide
2-Amino-2-[2-(4-hexylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-(4-hexylphenethyl)propane-1,3-diol |
| CAS | 1201794-93-5 |
| Molekylær formel | C17 H29 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-2-[2-(4-hexylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol, 2-Amino-2-(4-hexylphenethyl)propane-1,3-diol, Fingolimod hexyl homolog, Fingolimod Impurity 20 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29NO2/c1-2-3-4-5-6-15-7-9-16(10-8-15)11-12-17(18,13-19)14-20/h7-10,19-20H,2-6,11-14,18H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| IUPAC navn | 2-amino-2-[2-(4-hexylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.42 |
| Formel vægt | 279.2198 |