missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, TRC

Artikelnummer. 30326477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326477 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62690010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol
CAS 745767-97-9
Molekylær formel C18 H31 N O2
Mængde 10 mg
Synonym 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol
InChI formel InChI=1S/C18H31NO2/c1-2-3-4-5-6-7-16-8-10-17(11-9-16)12-13-18(19,14-20)15-21/h8-11,20-21H,2-7,12-15,19H2,1H3
SMIL CCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
IUPAC navn 2-amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 293.44
Formel vægt 293.2355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.