missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, TRC

Artikelnummer. 30310247
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310247 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6269001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol
CAS 745767-97-9
Molekylær formel C18 H31 N O2
Mængde 1 mg
Synonym 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol
InChI formel InChI=1S/C18H31NO2/c1-2-3-4-5-6-7-16-8-10-17(11-9-16)12-13-18(19,14-20)15-21/h8-11,20-21H,2-7,12-15,19H2,1H3
SMIL CCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
IUPAC navn 2-amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 293.44
Formel vægt 293.2355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.