missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol Hydrochloride (Fingolimod Heptyl Analogue), Mikromol™
Beskrivelse
2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol Hydrochloride (Fingolimod Heptyl Analogue)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol Hydrochloride (Fingolimod Heptyl Analogue) |
| CAS | 162361-44-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol Hydrochloride (Fingolimod Heptyl Analogue) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H31 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), Fingolimod Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Fingolimod Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-16-8-10-17(11-9-16)12-13-18(19,14-20)15-21;/h8-11,20-21H,2-7,12-15,19H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| IUPAC navn | 2-amino-2-[2-(4-heptylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?