Få mere at vide
(2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, Mikromol™
Artikelnummer. 17913976
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17913976 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17913976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0882.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
CAS 52329-60-9
Analyt- eller komponentnavne (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5(6)-benzoylbenzimidazole, Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenyl- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole, 2-Amino-5-benzoylbenzimidazole, Aminomebendazole, G 1029, R 18986, Mebendazole Related Compound A, Mebendazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17)
SMIL Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 237.26
Mængde 50 mg
Formel vægt 237.0902 g/mol