Få mere at vide
(2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone, Mikromol™
Beskrivelse
(2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoflubendazole |
| CAS | 82050-13-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Aminoflubendazole |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H10 F N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone, Flubendazole Imp. B (EP), Flubendazole Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10FN3O/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(19)9-3-6-11-12(7-9)18-14(16)17-11/h1-7H,(H3,16,17,18) |
| SMIL | Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)-(4-fluorophenyl)methanone |
| Vis mere |