Få mere at vide
(+/-)-2-Amino-1-propanol, 98%
Beskrivelse
DL-Alaninol er blevet brugt til syntese af N6-α -(I-hydroxypropyl)lysin, diastereomerer af DL-β -aminoalkoholer, enantioprene og racemiske prøver af 2-methyl-N-tosylaziridin, (± )-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)benzamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
DL-Alaninol er blevet brugt til syntese af N6-α -(I-hydroxypropyl)lysin, diastereomerer af DL-β -aminoalkoholer, enantioprene og racemiske prøver af 2-methyl-N-tosylaziridin, (± )-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)benzamid.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-2-Amino-1-propanol |
| Smeltepunkt | 8 °C |
| Tæthed | 0.965 |
| Kogepunkt | 174 °C til 176 °C |
| Flammepunkt | 83 °C (181 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4495 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1209234 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Vis mere |