Få mere at vide
2-Amino-1-phenylethanol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431959
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16431959 1 g
1 options
Artikelnummer. 16431959 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY59132
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress 2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
2-Amino-1-phenylethanol is an analogue of noradrenaline.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1-phenylethanol
Fysisk form Solid or Liquid
CAS 7568-93-6
Farve Yellow
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H11NO
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (728.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC(CN)C1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Formel vægt 137.18
Procent renhed 95.37%