Få mere at vide
(±)-2-Amino-1-phenylethanol, 95%
Artikelnummer. 10436953 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10436953 10 g Glasflaske 10g
10302583 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436953 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104320100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
CAS: 7568-93-6 | C8H11NO | 137,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7568-93-6
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00008137
InChI nøgle ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYNA-N
Synonym phenylethanolamine, 2-hydroxy-2-phenylethylamine, phenethanolamine, beta-hydroxyphenethylamine, 2-phenyl-2-hydroxyethylamine, bisnorephedrine, beta-phenethanolamine, alpha-aminomethyl benzyl alcohol, 2-amino-1-phenylethan-1-ol, 2-amino-1-phenyl-1-ethanol
PubChem CID 1000
ChEBI CHEBI:16343
IUPAC navn 2-amino-1-phenylethanol
SMIL NCC(O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2-Amino-1-phenylethanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56,0 °C til 60,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 160,0 °C (17,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH(C6H5)OH
Brydningsindeks 1,5580 til 1,5600
Mængde 10 g
Merck Index 15, 7399
Formel vægt 137.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (#1)-2-Amino-1-phenylethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.