missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-amino-1-naphthalensulfonsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-naphthalenesulfonic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14) |
| Formel vægt | 223.0303 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?