missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinolin, TRC

Artikelnummer. 30312611
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312611 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6168005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-F]quinoline
CAS 102408-25-3
Molekylær formel C11 H10 N4
Mængde 5 mg
Synonym 1H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinoline
InChI formel InChI=1S/C11H10N4/c1-15-10-7-3-2-6-13-8(7)4-5-9(10)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
SMIL Cn1c(N)nc2ccc3ncccc3c12
IUPAC navn 1-methylimidazo[4,5-f]quinolin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0905
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.