missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinolin, TRC

Artikelnummer. 30315561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315561 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61680010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-F]quinoline
CAS 102408-25-3
Molekylær formel C11 H10 N4
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 1-methyl-, 1-Methyl-1H-imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine, 2-Amino-1-methylimidazo[4,5-f]quinoline
InChI formel InChI=1S/C11H10N4/c1-15-10-7-3-2-6-13-8(7)4-5-9(10)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)
SMIL Cn1c(N)nc2ccc3ncccc3c12
IUPAC navn 1-methylimidazo[4,5-f]quinolin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.0905
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.