Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-methylbenzimidazole |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 203 °C til 206 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 147.18 |
| Vis mere |