Få mere at vide
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3,(H2,14,15,16) |
| Formel vægt | 224.1062 |
| Procent renhed | >95% |