Få mere at vide
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-(trideuteromethyl)-6-Phenylimidazo[4,5-b] pyridine |
| CAS | 210049-13-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 2H3 H9 N4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4/c1-17-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-15-12(11)16-13(17)14/h2-8H,1H3,(H2,14,15,16)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(N)nc2ncc(cc12)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 6-phenyl-1-(trideuteriomethyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.28 |
| Formel vægt | 227.125 |
| Vis mere |