Få mere at vide
2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31095713
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31095713 500 g
31093485 25 g
31095750 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31095713 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD122372500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
CAS 60-27-5
Molekylær formel C4H7N3O
MDL nummer MFCD00059730
Mængde 500 g
SMIL NC(N(C1)C)=NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 113.12
Procent renhed 98%