Få mere at vide
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, TRC
Artikelnummer. 30132934
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132934 10 g
30009469 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60408010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2941-23-3
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Synonym 1-Amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-Amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-Amino-2-cyanocyclopentene, 2-Amino-1-cyano-1-cyclopentene, 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-Aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-Cyanocyclopenten-1-ylamine, NSC 146852
IUPAC navn 2-aminocyclopentene-1-karbonitril
SMIL NC1=C(CCC1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h1-3,8H2
Formel vægt 108.0687