Få mere at vide
2-Amino-1-cyclopentene-1-karbonitril, 98%
Description
2-Amino-1-cyclopenten-1-carbonitril er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Amino-1-cyclopenten-1-carbonitril er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile |
| Smeltepunkt | 147 °C til 148 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 742061 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 108.14 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |