Få mere at vide
2-Amino-1-cyclopentene-1-karbonitril, 98%
Artikelnummer. 15432709
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432709 25 g 25g
15442709 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66219.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2941-23-3 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
2-Amino-1-cyclopenten-1-carbonitril er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-1-cyclopenten-1-carbonitril er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2941-23-3
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00517551
InChI nøgle NSMYBPIHVACKQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-aminocyclopent-1-enecarbonitrile, 2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile, 1-amino-2-cyano-1-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino, unii-u54887v9pj, 2-amino-cyclopent-1-enecarbonitrile, 1-amino-2-cyanocyclopent-1-ene, 1-amino-2-cyano-1,2-cyclopentene, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, 2-amino-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 287275
IUPAC navn 2-aminocyclopenten-1-carbonitril
SMIL C1CC(=C(C1)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Smeltepunkt 147 °C til 148 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 742061
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof