Få mere at vide
(+/-)-2-Amino-1-butanol, 97%
Artikelnummer. 11445847
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445847 500 mL 500ml
11435847 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24398.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-20-8 | C4H11NO | 89.138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-20-8
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.138
MDL nummer MFCD00008095
InChI nøgle JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-butanol, 2-aminobutanol, dl-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino, 2-aminobutyl alcohol, 1-hydroxy-2-butylamine, butanol-2-amine, 1-hydroxymethyl propylamine, 2-amino-1-hydroxybutane, 2-amino-n-butyl alcohol
PubChem CID 22129
IUPAC navn 2-aminobutan-1-ol
SMIL CCC(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Amino-1-butanol
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 0.944
pH 11.1
Kogepunkt 176°C to 178°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4525
Mængde 500 mL
FN nummer UN2735
Beilstein 1098274
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,427
Formel vægt 89.14
Procent renhed 97%