Få mere at vide
(±)-2-Amino-1-butanol, 97%
Artikelnummer. 10588460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10588460 5 mL Glasflaske 5ml
10366160 100 mL Glass bottle 100ml
10102370 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10588460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103250050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-20-8 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-20-8
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00008095
InChI nøgle JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-butanol, 2-aminobutanol, dl-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino, 2-aminobutyl alcohol, 1-hydroxy-2-butylamine, butanol-2-amine, 1-hydroxymethyl propylamine, 2-amino-1-hydroxybutane, 2-amino-n-butyl alcohol
PubChem CID 22129
IUPAC navn 2-aminobutan-1-ol
SMIL CCC(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2-Amino-1-butanol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 0.9440g/mL
Kogepunkt 176°C to 178°C
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(NH2)CH2OH
Brydningsindeks 1.4508 to 1.4528
Mængde 5 mL
Merck Index 15, 422
Specifik vægtfylde 0.944
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 89.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Amino-1-butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.