Få mere at vide
2-Amino-1-benzylbenzimidazole, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10662193
Brand: Thermo Scientific Acros 276290010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43182-10-1
Molekylær formel C14H13N3
Molekylvægt (g/mol) 223.28
MDL nummer MFCD00142854
InChI nøgle LXIDSOCBAAMGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-benzylbenzimidazole, 1-benzyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 1-benzyl-1h-benzimidazol-2-amine, 1-benzyl-1h-benzoimidazol-2-ylamine, 1h-benzimidazol-2-amine,1-phenylmethyl, 1-benzylbenzimidazole-2-ylamine, 1-benzyl-1,3-benzodiazol-2-amine, 2-amino-1-phenylmethyl-1h-benzimidazole, cbmicro_006128, 1-benzyl-2-aminobenzimidazole
PubChem CID 170742
SMIL NC1=NC2=CC=CC=C2N1CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1-benzylbenzimidazole
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 195°C to 198°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
IUPAC navn 1-benzylbenzimidazol-2-amine
Formel vægt 223.28
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-1-benzylbenzimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.