missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-[(phosphonooxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, TRC

Artikelnummer. 30313446
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313446 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60453510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-[(phosphonooxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one
CAS 129895-88-1
Molekylær formel C11H14N5O5P
Mængde 10 mg
Synonym (1R-cis)-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-[(phosphonooxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one
InChI formel InChI=1S/C11H14N5O5P/c12-11-14-9-8(10(17)15-11)13-5-16(9)7-2-1-6(3-7)4-21-22(18,19)20/h1-2,5-7H,3-4H2,(H2,18,19,20)(H3,12,14,15,17)/t6-,7+/m1/s1
SMIL NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3C[C@H](COP(=O)(O)O)C=C3)C(=O)N1
IUPAC navn [(1S,4R)-4-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl]methyl dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 327.23
Formel vægt 327.0733
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.