Få mere at vide
2-Amino-1,7-dihydro-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (N-7 Isomer of Ganciclovir) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)14(3-11-7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17) |
| Formel vægt | 255.0968 |