Få mere at vide
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (Guanin), Mikromol™
Artikelnummer. 17992486
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17992486 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17992486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0061.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (Guanin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanine
CAS 73-40-5
Analyt- eller komponentnavne Guanine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H5 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Aciclovir Imp. B (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. A (EP), Valaciclovir Imp. A (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Guanine, Ph Eur Valaciclovir Impurity A, AH 13779, Ph Eur Aciclovir Impurity B, 559U81, Guanine, Aciclovir Impurity B, Ganciclovir Impurity F, Valaciclovir Hydrochloride Hydrate Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity A, Valaciclovir Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
SMIL NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-1,7-dihydropurin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 151.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 151,0494 g/mol