Få mere at vide
2-Amino-1,6-dimethylfuro[3,2-e]imidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1,6-dimethylfuro[3,2-e]imidazo[4,5-b]pyridine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O/c1-5-3-6-8(15-5)4-7-9(12-6)13-10(11)14(7)2/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13) |
| Formel vægt | 202.0855 |