missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-1,5,6-trimethylimidazo [4,5-b] Pyridine, TRC

Artikelnummer. 30329899
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329899 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6308505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1,5,6-trimethylimidazo [4,5-b] Pyridine
CAS 161091-55-0
Molekylær formel C9 H12 N4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N4/c1-5-4-7-8(11-6(5)2)12-9(10)13(7)3/h4H,1-3H3,(H2,10,11,12)
SMIL Cc1cc2c(nc1C)nc(N)n2C
IUPAC navn 1,5,6-trimethylimidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 176.22
Formel vægt 176.1062
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.