Få mere at vide
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanone-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanone-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794977-34-6 |
| Molekylær formel | C9H9D3ClNO |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-4'-methylacetophenone-d3 Hydrochloride, 4-Methylphenacylamine-d3 Hydrochloride, 2-Amino-4'-methyl-acetophenone-d3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO.ClH/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C(=O)CN |
| IUPAC navn | 2-amino-1-[4-(trideuteriomethyl)phenyl]ethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.67 |
| Formel vægt | 188.0796 |