missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol |
| CAS | 53360-85-3 |
| Molekylær formel | C9H13NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | alpha-(Aminomethyl)-4-methyl-benzenemethanol, 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol, alpha-(Aminomethyl)-4-methylbenzyl Alcohol, alpha-(Aminomethyl)-p-methylbenzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(O)CN |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(4-methylphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vægt | 151.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?