missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol-d3 |
| CAS | 1794884-99-3 |
| Molekylær formel | C9H10D3NO |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | alpha-(Aminomethyl)-4-methyl-benzenemethanol-d3, 2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol-d3, alpha-(Aminomethyl)-4-methylbenzyl-d3 Alcohol, alpha-(Aminomethyl)-p-methylbenzyl-d3 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C(O)CN |
| IUPAC navn | 2-amino-1-[4-(trideuteriomethyl)phenyl]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.22 |
| Formel vægt | 154.1185 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?