Få mere at vide
2-Amino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30318459
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30318459 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30318459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA11710025MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale nor-Mephedrone (hydrochloride)
CAS 6941-17-9
Molekylær formel C10 H13 N O . H Cl
Mængde 25 mg
Synonym 1-Propanone, 2-amino-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-amino-1-(4-methylphenyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 2-amino-4'-methyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone hydrochloride (1:1), NSC 60487, 2-Amino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride, nor-Mephedrone hydrochloride, Mephedrone N-desmethyl metabolite hydrochloride, (±)-4-Methylcathinone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13NO.ClH/c1-7-3-5-9(6-4-7)10(12)8(2)11;/h3-6,8H,11H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(N)C(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn 2-amino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 199.7
Formel vægt 199.0764