missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol Hydrochloride |
| CAS | 63991-23-1 |
| Molekylær formel | C10H15NO2 . HCl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-7(11)10(12)8-3-5-9(13-2)6-4-8;/h3-7,10,12H,11H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1ccc(cc1)C(O)C(C)N |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vægt | 217.087 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?