missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-1-(4-bromophenyl)-1-ethanol, TRC

Artikelnummer. 30328591
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328591 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328591 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57660850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1-(4-bromophenyl)-1-ethanol
CAS 41147-82-4
Molekylær formel C8H10NOBr
Mængde 50 mg
Synonym alpha-(Aminomethyl)-4-bromobenzenemethanol, 1-(4-Bromophenyl)-2-aminoethanol, 2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanol, 4-Bromophenylethanolamine
InChI formel InChI=1S/C8H10BrNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H,5,10H2
SMIL NCC(O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 2-amino-1-(4-bromophenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 216.07
Formel vægt 214.9946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.