missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Amino-1-(4-bromophenyl)-1-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-(4-bromophenyl)-1-ethanol |
| CAS | 41147-82-4 |
| Molekylær formel | C8H10NOBr |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | alpha-(Aminomethyl)-4-bromobenzenemethanol, 1-(4-Bromophenyl)-2-aminoethanol, 2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethylamine, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanol, 4-Bromophenylethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BrNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H,5,10H2 |
| SMIL | NCC(O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(4-bromophenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.07 |
| Formel vægt | 214.9946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?