Få mere at vide
2-amino-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10229093 5 g Glasflaske 5g
10508322 1 g Glass bottle 1g
13408548 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401030050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 534-03-2 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-03-2
Molekylær formel C3H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 91.11
MDL nummer MFCD00051487
InChI nøgle KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
PubChem CID 68294
IUPAC navn 2-aminopropan-1,3-diol
SMIL NC(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1, 3-propanediol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52.0°C to 56.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 115.0°C to 116.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH(CH2OH)2
Mængde 5 g
Formel vægt 91.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Adhering Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-1,3-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.