Få mere at vide
2-Amino-1,3-propandiol, 98%
Beskrivelse
2-Amino-1,3-propandiol bruges som et mellemprodukt i flere kemiske anvendelser og også nyttigt til serinol og nogle af dets derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i flere kemiske anvendelser og også nyttigt til serinol og nogle af dets derivater.
Opløselighed Opløseligt i
vand og alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1,3-propanediol |
| Smeltepunkt | 52 °C til 56 °C |
| Kogepunkt | 128 °C (0,8 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 635683 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 91.11 |
| Procent renhed | 98% |