Få mere at vide
2-amino-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358155
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358155 1 g 1g
11368155 5 g 5g
11378155 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358155 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08426.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 534-03-2 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
2-Amino-1,3-propandiol bruges som et mellemprodukt i flere kemiske anvendelser og også nyttigt til serinol og nogle af dets derivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-1,3-propandiol bruges som et mellemprodukt
i flere kemiske anvendelser og også nyttigt til serinol og nogle af dets derivater.
Opløselighed Opløseligt i
vand og alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-03-2
Molekylær formel C3H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 91.11
MDL nummer MFCD00051487
InChI nøgle KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
PubChem CID 68294
IUPAC navn 2-aminopropan-1,3-diol
SMIL NC(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1,3-propanediol
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Kogepunkt 128°C (0.8 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 635683
Formel vægt 91.11
Procent renhed 98%