Få mere at vide
2-Amino-1,3,5-triazin, 98%
Artikelnummer. 10043460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10043460 5 g Glasflaske 5g
10226111 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295240050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 4122-04-7 | C3H4N4 | 96,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4122-04-7
Molekylær formel C3H4N4
Molekylvægt (g/mol) 96.09
InChI nøgle KCZIUKYAJJEIQG-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1,3,5-triazine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 219,0 °C til 224,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Synonym vinyltriacetoxysilane, triacetoxyvinylsilane, triacetoxy vinyl silane, vinylsilanetriyl triacetate, ethenylsilanetriyl triacetate, vinyl triacetoxy silane, vinyltriacetoxy-silane, silanetriol, ethenyl-, triacetate, vinylsilanetriol triacetate, unii-w49sgj3f9r
SMIL NC1=NC=NC=N1
IUPAC navn [diacetyloxy(ethenyl)silyl]acetat
PubChem CID 77780
Formel vægt 96.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-1,3,5-triazine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.