Få mere at vide
2-Amino-1,3,4-thiadiazole, 98+%
Artikelnummer. 11374514
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374514 5 g 5g
11384514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01244.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4005-51-0 | C2H3N3S | 101.127 g/mol
2-Amino-1,3,4-thiadiazol, bruges som mellemprodukt til ceftraolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-1,3,4-thiadiazol, bruges som mellemprodukt til ceftraolin.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand, varm methanol - meget svag turbiditet.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4005-51-0
Molekylær formel C2H3N3S
Molekylvægt (g/mol) 101.127
MDL nummer MFCD00003107
InChI nøgle QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3,4-thiadiazole, aminothiadiazole, 2-aminothiadiazole, atda, aminothiadazole, unii-6l41aok74p, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino, 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
PubChem CID 19909
IUPAC navn 1,3,4-thiadiazol-2-amin
SMIL C1=NN=C(S1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 188°C to 194°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107135
Opløselighedsinformation It is soluble in water,hot methanol- very faint turbidity.
Formel vægt 101.13
Procent renhed ≥98%