Få mere at vide
2-Amino-1,3,4-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10219743 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10219743 1 g Glass bottle 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10219743 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268160010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4005-51-0
MDL nummer MFCD00003107
InChI nøgle QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3,4-thiadiazole, aminothiadiazole, 2-aminothiadiazole, atda, aminothiadazole, unii-6l41aok74p, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino, 1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
PubChem CID 19909
IUPAC navn 1,3,4-thiadiazol-2-amine
SMIL C1=NN=C(S1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-1, 3, 4-thiadiazole
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 189.0°C to 192.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C2H3N3S
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents,alcohol
Molekylvægt (g/mol) 101.13
Formel vægt 101.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.