Få mere at vide
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 3600-87-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol, Midodrine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CN |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol |
| Vis mere |