Få mere at vide
2-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 22177-46-4 |
| Molekylær formel | C9H8N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c10-11-8(12)5-6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5,10H2 |
| SMIL | NN1C(=O)Cc2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-amino-4H-isoquinoline-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0586 |